Przejdź do
S5564
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Concentration:
≥60% (SDS-PAGE), 0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
56 kDa
concentration
≥60% (SDS-PAGE), 0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SRC(6714)
Biochem/physiol Actions
Src N1 is a membrane-associated protein tyrosine kinase (PTK).
Physical form
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701207HPA030875SAB5701860
description
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
concentration
0.3 mg/mL protein (Bradford assay), ≥60% (SDS-PAGE)
concentration
0.62 mg/mL
concentration
-
concentration
0.19 mg/mL
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)