Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-955-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SP600125, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
yellow
solubility
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
InChI key
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... JUN(3725), MAPK10(5602), MAPK9(5601)
Application
C2C12 myoblasts were treated with SP600125 to test the stimulation of myogenesis.11 It was used to treat HepG2 cells to test the effects on oxysterol-induced necrosis.12
Biochem/physiol Actions
A novel and selective inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK)
SP600125 is an anthrapyrazolone inhibitor of JNK that competes with ATP to inhibit the phosphorylation of c-Jun. It prevents the activation of inflammatory genes such as COX-2, IL-2 IFN-γ and TNF-α.8,9 It prevents the activation of JNK after brain ischemia and may be effective in treatment of ischemic stroke.10
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SP600125
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?