Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 397,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder, solid
autoignition temp.
1112 °F
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
≤0.001% hevay metals (as lead), ≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.035%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
suitability
suitable for electrophoresis buffers
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description meets USP testing specifications, anhydrous | description BioXtra, ≥99.0% |
| assay ≥99% | assay - | assay 99-101% dry basis | assay ≥99.0% |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioXtra |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| form solid, powder | form solid | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?