Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27Cl2N3O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
620.50
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SR 49059, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -180 to -190°, c = 0.3 in chloroform-d
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(N)=O)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1
InChI key
CEBYCSRFKCEUSW-NAYZPBBASA-N
Gene Information
human ... AVPR1A(552), OXTR(5021)
Application
SR 49059 has been used to study the V1AR (vasopressin type 1A receptor) signaling mediated β adrenergic receptor responsiveness and its contribution to the development of heart failure.
SR 49059 may be used in Arginine Vasopressin (AVP) V1a-receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SR 49059 is a potent and selective Arginine Vasopressin (AVP) V1a-receptor antagonist.
SR 49059 is a potent and selective Arginine Vasopressin (AVP) V1a-receptor antagonist. AVP is a hormone that plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). There are three AVP receptor subtypes V1a, V1b, and V2. All belong to the large rhodopsin-like G-protein-coupled receptor family. V(1a) antagonists improve water balance and cardiac hypertrophy in CHF and might be beneficial for the treatment of water retention and cardiac remodeling in CHF. SR 49059 has also shown initial positive results in the treatment of Raynaud′s disease, dysmenorrhoea, and tocolysis.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?