Informacje o tej pozycji
biological source
Streptomyces albus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
concentration
2 mg/ml
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, alcohols: soluble, carbon tetrachloride: soluble, chloroform: soluble, ethers and esters: soluble, hexane: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
cell membrane | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@]([C@]2(C)CC[C@]3([C@H](O)C=C[C@]4(O[C@@]([C@@H](CC)C([C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]5([H])[C@@H](C)CC[C@@]([C@H](C(O)=O)CC)([H])O5)=O)([H])[C@@H](C)C[C@H]4C)O3)O2)([H])CC[C@]1(O)CC
InChI
1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-/m0/s1
InChI key
KQXDHUJYNAXLNZ-XQSDOZFQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?