Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
5 x 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Material:
polystyrene
Size:
96 wells
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
Quality Segment
description
flat bottom
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
size
96 wells
storage temp.
2-8°C
General description
SigmaScreen Streptavidin coated high capacity plates utilize a proprietary coating technology which provides substantially greater biotin binding capacity than standard Streptavidin or ExtrAvidin coated plates. This clear, 96-well plate has a format of breakable 8-well strips on a single-well holding frame, and has a binding capacity of ≥ 15 pmol/well. Streptavidin coated high capacity plates provide a platform which allows the captured protein to be eluted for post-capture analysis by various methods such as MALDI, ICAT or SDS-PAGE.
Legal Information
SigmaScreen is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?