Przejdź do
S7271
Sample diffusion discs for LC columns
column I.D. 2.5 cm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
A 20 μm polyethylene disc sealed to an acrylic ring. Installed on top of column packing in an open-ended column, it protects the packing from disruption.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z180173933422
description
column I.D. 2.5 cm
description
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
description
disc diam. 10 mm
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
-
column I.D.
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)