Przejdź do
S7381
Soybean oil
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
Synonim(y):
Soya oil from Glycine max
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
2259,60 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-274-4
NACRES:
NA.25
MDL number:
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4743 (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Soybean oil (SBO) is a vegetable oil widely used as biodegradable lubricant. It increases left ventricular contractility associated myosin ATPase and sarcoplasmic reticulum calcium pump (SERCA2a) in isolated hearts from rats. SBO is shown to reduce both total and non-HDL serum cholesterol and triglycerides induced by atherogenic diet in rats. It may be transesterified to biodiesel using CaO as a solid base catalyst. It may also be transesterified to biodiesel using methanol and ethanol.
Application
Soybean oil from Sigma is suitable for use:
  • in the determination of freezing point of soybean oil
  • as a standard at 0.1% in chloroform during the quantification of lipid by a vanillin-phosphoric acid reaction
  • as a delivery vehicle of α-lipoic acid
  • to dissolve tamoxifen
It may be used as a crude source for triglycerides and other lipids. Soybean oil is a potential raw material in oxygenated fatty acid production. It may be used in the synthesis of epoxidized-soybean oil (ESO).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161750047122PHR2882
USP
USP
1617500
Soybean oil
description
dietary source of long-chain triglycerides and other lipids
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
biological source
soybean
biological source
-
biological source
-
biological source
-
functional group
oleic acid, carboxylic acid
functional group
-
functional group
oleic acid, carboxylic acid
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soybean oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
awg
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?