Przejdź do
S7629
Starch Azure
solid
Synonim(y):
Starch–Remazol brilliant blue R, RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Starch Azure, Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Quality Segment
form
solid
General description
Substrate for colorimetric determination of α-amylase.
Application
Starch Azure has been used as a substrate to measure amylase activity in in vitro α-amylase inhibition assay
Biochem/physiol Actions
Starch Azure serves as a substrate for α-amylase activity measurement.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S777685641H6268
description
Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
description
amylase substrate
description
protease substrate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch Azure
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)