Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł 1241,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1241,00 zł
Cena katalogowa1460,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
Staphylococcus aureus
technique(s)
dot blot: 1:20,000 using using purified Staphyloccal Enterotoxin A immobilized on nitrocellulose membranes (protein concentation: 50 ng/dot)., indirect ELISA: 1:20,000 using using Staphylococcal enterotoxin A
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description fractionated antiserum, lyophilized powder | description clone SEB4, purified from hybridoma cell culture | description whole antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit |
| antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| species reactivity Staphylococcus aureus | species reactivity Staphylococcus aureus | species reactivity Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B)) | species reactivity - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?