Przejdź do
S7826
SMER3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9H-Indeno-[1,2-e]-[1,2,5]-oxadiazolo-[3,4-b]-pyrazin-9-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3nc4nonc4nc13
InChI
1S/C11H4N4O2/c16-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8(9)13-11-10(12-7)14-17-15-11/h1-4H
InChI key
SFSSAKVWCKFRHE-UHFFFAOYSA-N
Application
SMER3 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Inhibition of SCFMet30 by SMER3 blocks the ubiquitination of Met4 and activates the Met4-containing transcription complex. The induction of MET-genes results in cell cycle arrest and reduced cell proliferation.1
Small molecule enhancer of rapamycin (SMER); specific inhibitor of Ubiquitin E3 ligase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)