Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
Immunogen
sheep red blood cell stroma
Biochem/physiol Actions
At working dilution 1 mL of antiserum is sufficient to sensitize 1 × 109 sheep red blood cells.
Physical form
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Preparation Note
Reconstitute with 2 ml deionized water. Working dilution: 1:100.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?