Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 953,00 zł 810,05 zł |
Informacje o tej pozycji
810,05 zł
Cena katalogowa953,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@@H](C[C@H](OC(C)=O)C(=O)[C@]3([H])[C@@]1(C)C[C@H](OC2=O)c4ccoc4)C(=O)OC
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprk1(29335)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥93.0% (HPLC) | description ≥94% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥93.0% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay - |
| form solid | form powder or crystals | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL, ethanol: ~3 mg/mL | solubility chloroform: soluble | solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvinorin A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?