Przejdź do
S8201
SR-3576
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(5-(3-m-Tolylureido)-1H-indazol-1-yl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)benzamide, 3-[4-[[[(3-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-yl]-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light brown to brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2cccc(c2)-n3cc(NC(=O)Nc4cccc(C)c4)cn3)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
InChI key
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
Application
SR-3576 may be used in JNK3-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SR-3576 is a cell-permeable, potent and selective JNK3 (c-Jun N-terminal kinase 3) inhibitor.
SR-3576 is a small molecule inhibitor belonging to aminopyrazole class that selectively inhibits JNK3 with >2800 fold selectively over p38.1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)