This product is a crude extract isolated from Crocus sativus. The material undergoes color testing, but no further characterization has been performed.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
755,00 zł
Nazwa produktu
Saffron, Dried flower stigmas,Crude extract isolated from Crocus sativus
Quality Segment
form
solid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dried flower stigmas,Crude extract isolated from Crocus sativus | description - | description for use with fluorescent dye-stained tissues | description - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| form solid | form solution | form liquid | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
can you provide me with the detail of contents of this product