Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3350,00 zł
Nazwa produktu
SIRT1 human, recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
full-length amino acid sequence of original SIRT1 protein (accession number NP_036370)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description - | description - | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... SIRT1(23411) | Gene Information human ... SIRT1(23411) | Gene Information human ... SIRT1(23411) | Gene Information human ... SIRT1(23411) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?