Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł 3638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SB-525334, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2[nH]c(nc2-c3ccc4nccnc4c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H21N5/c1-13-6-5-7-16(24-13)19-18(25-20(26-19)21(2,3)4)14-8-9-15-17(12-14)23-11-10-22-15/h5-12H,1-4H3,(H,25,26)
InChI key
DKPQHFZUICCZHF-UHFFFAOYSA-N
Application
SB-525334 was used to study TGFβ1-mediated human trophoblast differentiation.7
Biochem/physiol Actions
SB-525334 blocks the activation of Smad2/3 induced by TGFβ1 in renal proximal tubule cells.4 The sensitivity of TGFβ1 is decreased by SB-525334 that benefits the pulmonary arterial hypertension condition by reversing the pulmonary arterial pressure.5 SB-525334 is reduces the tumor incidence and size of mesenchymal tumors such as uterine leiomyoma.6
SB-525334 is a potent activin receptor-like kinase (ALK5)/ type I TGFβ-receptor kinase inhibitor with IC50 = 14.3 nM.
SB-525334 is an ALK5/type I TGFβ-R kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?