Przejdź do
S8951
SR11237
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-benzoic acid, BMS 188649, BMS649
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C3(OCCO3)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H28O4/c1-22(2)11-12-23(3,4)20-15-18(9-10-19(20)22)24(27-13-14-28-24)17-7-5-16(6-8-17)21(25)26/h5-10,15H,11-14H2,1-4H3,(H,25,26)
InChI key
ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
Application
SR11237 may be used in RXR-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SR11237 and other ligands of retinoid X receptor (RXR) activate various nuclear receptors during development process. This produces malformations in Xenopus embryos, involving the anterior-posterior axis.1
SR11237 is a pan retinoid X receptor (RXR) agonist.
SR11237 is a selective pan retinoid X receptor (RXR) agonist with no retinoid A receptor (RAR) activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0286SML1149SML3667
SR11302 ≥98% (HPLC)
SML3667
SR11302
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)