Przejdź do
S9012
Sulforhodamine B sodium salt
Powder
Synonim(y):
Acid red 52; Acid Rhodamine B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N2NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.65
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-529-8
MDL number:
Colour Index Number:
45100
Beilstein/REAXYS Number:
3886008
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sulforhodamine B sodium salt, Technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~75%
εmax
≥85000 at 554-560 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sulforhodamine B (also known as SRB, kiton rhodamine B, lissamine rhodamine B, or sulphorhodamine B) is a bright-pink anionic, aminoxanthene dye carrying two sulfonate substituents.
Application
Sulforhodamine B (SRB) is known for use in SRB assay for the determination of in vitro cytotoxicity through staining and the observation of live cells, proliferation and drug screening.
It has been used in the SRB assay to evaluate the effect of mouthwashes on protein content in primary cultures of human fibroblasts.
It is also suitable as a microscopic tracer for the assessment of blood-brain barrier integrity by post mortem inspection of frozen sections. SRB is useful as a caries detector dye with subsequent inspection of histological material.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulforhodamine B sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)