Przejdź do
S9924
Anti-Syntaxin 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.05 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB CL
Citations:
4
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:300-1:600
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STX4(6810)
mouse ... Stx4a(20909)
rat ... Stx4(81803)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 2-23 of rat or mouse syntaxin 4 (with additional C-terminal cysteine).
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4819SAB4200841ZRB2398
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
clone HPC-1, purified from hybridoma cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
Q08850
UniProt accession no.
O70257
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q12846
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
HPC-1, monoclonal
clone
1B9, recombinant monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)