Przejdź do
S9991
Rekombinowane białko nukleokapsydu SARS-CoV-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Technique(s):
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA, lateral flow assay
Citations:
-
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
frozen liquid
Quality Segment
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
storage temp.
−70°C
General description
Ta nukleoproteina (białko nukleokapsydu) koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) ulega ekspresji w komórkach owadzich. Białko nukleokapsydu nie jest ważne dla określenia neutralizujących przeciwciał IgG. Jednak rekombinowane białko nukleokapsydu SARS-CoV-2, antygen S9991 w połączeniu z przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko epitopom neutralizującym, takim jak domena wiążąca ACE2, może być stosowane w konkurencyjnej konfiguracji do określania przeciwciał neutralizujących. Białko nukleokapsydu jest dość konserwatywne. Użycie białka nukleokapsydowego dla ostrych / wczesnych przeciwciał, takich jak IgA / IgM, powinno umożliwić wykrycie przeciwciał skierowanych przeciwko niepokojącym wariantom w zadowalający sposób na wczesnym etapie choroby.
Do wykrywania IgM zalecana jest mieszanina nukleokapsydów i białek szczytowych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S9995S9994MABF2817
description
-
description
-
description
-
description
-
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you provide the amino acid sequence for the Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein with item number S9991?
    1 answer
    1. The SARS-CoV-2 Nucleoprotein, BM6424, contains the full-length sequence (aa1-419) of SARS-CoV-2 Nucleoprotein (GenBank: QHD43423.2) and is fused at the C-terminus to a Streptag. This product is an isolate of "Wuhan-Hu-1".