Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2140,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
66408 Da
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNB1(4001)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description - | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mol wt 66408 Da | mol wt 66 | mol wt 66 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?