Przejdź do
SAB1410100
Anti-DEAF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NUDR, SPN, ZMYND5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 59.3 kDa
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DEAF1(10522)
Immunogen
DEAF1 (NP_066288.2, 1 a.a. ~ 565 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDSDSAAKQLGLAEAAAVAAAAAVAAAAAAAAGGEAEEPVLSRDEDSEEDADSEAERETPRVTAVAVMAAEPGHMDMGAEALPGPDEAAAAAAFAEVTTVTVANVGAAADNVFTTSVANAASISGHVLSGRTALQIGDSLNTEKATLIVVHTDGSIVETTGLKGPAAPLTPGPQSPPTPLAPGQEKGGTKYNWDPSVYDSELPVRCRNISGTLYKNRLGSGGRGRCIKQGENWYSPTEFEAMAGRASSKDWKRSIRYAGRPLQCLIQDGILNPHAASCTCAACCDDMTLSGPVRLFVPYKRRKKENELPTTPVKKDSPKNITLLPATAATTFTVTPSGQITTSGALTFDRASTVEATAVISESPAQGDVFAGATVQEASVQPPCRASHPEPHYPGYQDSCQIAPFPEAALPTSHPKIVLTSLPALAVPPPTPTKAAPPALVNGLELSEPRSWLYLEEMVNSLLNTAQQLKTLFEQAKHASTYREAATNQAKIHADAERKEQSCVNCGREAMSECTGCHKVNYCSTFCQRKDWKDHQHICGQSAAVTVQADEVHVAESVMEKVTV
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA030302HPA059516HPA069538
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
mol wt
antigen 59.3 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)