Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 24.3 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUDT5(11164)
General description
Immunogen
Sequence
MESQEPTESSQNGKQYIISEELISEGKWVKLEKTTYMDPTGKTRTWESVKRTTRKEQTADGVAVIPVLQRTLHYECIVLVKQFRPPMGGYCIEFPAGLIDDGETPEAAALRELEEETGYKGDIAECSPAVCMDPGLSNCTIHIVTVTINGDDAENARPKPKPGDGEFVEVISLPKNDLLQRLDALVAEEHLTVDARVYSYALALKHANAKPFEVPFLKF
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - | description affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| mol wt antigen 24.3 kDa | mol wt - | mol wt 34 kDa | mol wt 19 kDa |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 7Y9M2, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-NUDT5 antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?