Przejdź do
SAB1410186
Anti-DTX2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1528, MGC71098, RNF58
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 67.2 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DTX2(113878)
Immunogen
DTX2 (NP_065943.1, 1 a.a. ~ 622 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAMAPSPSLVQVYTSPAAVAVWEWQDGLGTWHPYSATVCSFIEQQFVQQKGQRFGLGSLAHSIPLGQADPSLAPYIIDLPSWTQFRQDTGTMRAVRRHLFPQHSAPGRGVVWEWLSDDGSWTAYEASVCDYLEQQVARGNQLVDLAPLGYNYTVNYTTHTQTNKTSSFCRSVRRQAGPPYPVTTIIAPPGHTGVACSCHQCLSGSRTGPVSGRYRHSMTNLPAYPVPQHPPHRTASVFGTHQAFAPYNKPSLSGARSAPRLNTTNAWGAAPPSLGSQPLYRSSLSHLGPQHLPPGSSTSGAVSASLPSGPSSSPGSVPATVPMQMPKPSRVQQALAGMTSVLMSAIGLPVCLSRAPQPTSPPASRLASKSHGSVKRLRKMSVKGATPKPEPEPEQVIKNYTEELKVPPDEDCIICMEKLSAASGYSDVTDSKAIGSLAVGHLTKCSHAFHLLCLLAMYCNGNKDGSLQCPSCKTIYGEKTGTQPQGKMEVLRFQMSLPGHEDCGTILIVYSIPHGIQGPEHPNPGKPFTARGFPRQCYLPDNAQGRKVLELLKVAWKRRLIFTVGTSSTTGETDTVVWNEIHHKTEMDRNITGHGYPDPNYLQNVLAELAAQGVTEDCLEQQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA042931HPA059654HPA059294
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q86UW9
UniProt accession no.
Q86UW9
UniProt accession no.
Q8N9I9
UniProt accession no.
Q9Y2E6
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)