Przejdź do
SAB4200735
Przeciwciało anty-CRISPR/CAS9-FITC, mysie monoklonalne
clone 7A9-3A3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-CrisprRNA, Antykryzys, Nukleaza związana zbiałkiem 9 anty-CRISPR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
7A9-3A3, monoclonal
Application:
IF
Citations:
-
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
7A9-3A3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:200-1:400 using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) należy do systemu CRISPR/CAS9 typu II. Jest on częścią adaptacyjnego układu odpornościowego Streptococcus pyogenes SF370, chroniącego przed docelowymi genami patogenów poprzez rozszczepianie obcego DNA w sposób zależny od sekwencji.
System CRISPR/Cas typu II został przystosowany do ekspresji w komórkach eukariotycznych. Endonukleaza Cas9 może być zaprojektowana z pojedynczym gRNA (guide RNA), kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądanym miejscu genomu. W rezultacie komórka aktywuje endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR). W porównaniu z innymi technologiami edycji genomu, takimi jak projektowane palce cynkowe (ZF), efektory podobne do aktywatorów transkrypcji (TALE) i meganukleazy naprowadzające, system CRISPR/CAS9 jest skalowalny, niedrogi i łatwy w inżynierii. Dlatego przeciwciało sprzężone z anty-CRISPR/CAS9-FITC może być użytecznym narzędziem do wykrywania pozytywnie transfekowanych komórek CRISPR/CAS9, ujawniając miejsca DSB w ich genomie.
Immunogen
Rekombinowane białko w regionie N-końcowym Streptococcus pyogene Cas9
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-CRISPR/CAS9-FITC rozpoznaje białko CAS9 w systemach nadekspresji konstruktu CAS9. Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunofluorescencji. Przeciwciało z powodzeniem rozpoznaje zmutowane warianty Cas9, w tym nickase Cas9 i dead Cas9 (dCas9) i nie reaguje krzyżowo z FnCas9 z bakterii Francisella novicida i białkami Cpf1 z Acidaminococcus sp. (szczep BV3L6) i bakterii Lachnospiraceae ND2006.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4 zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania, przechowywać w temperaturze 2-8°C, chronić przed światłem przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do leków, użytku domowego lub innych zastosowań.
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200701SAB4200751ZMS1206
description
clone 7A9-3A3, purified from hybridoma cell culture
description
clone 7A9-3A3, purified from hybridoma cell culture
description
clone 10C11-A12, purified from hybridoma cell culture
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
7A9-3A3, monoclonal
clone
7A9-3A3, monoclonal
clone
10C11-A12, monoclonal
clone
7A9, recombinant monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
-
isotype
IgG1
technique(s)
immunofluorescence: 1:200-1:400 using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein, immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein., immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
technique(s)
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein, immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein, immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/test using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)