Przejdź do
SAB4200744
Przeciwciało anty-BDNF, mysie monoklonalne
clone BDNF129-13, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-Abrineuryna, Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BDNF129-13, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP
Citations:
5
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
BDNF129-13, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~12 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human cerebellum sections, immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using lysate of human HEK-293T cells over-expressing human BDNF protein
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
General description
Przeciwciało anty-BDNF, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy BDNF129-13 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanej myszy BALB/C. Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), znany również jako Abrineurin, jest wydzielanym białkiem dimerycznym, które należy do rodziny czynników wzrostu neurotrofin, wraz z czynnikiem wzrostu nerwów (NGF) i neurotrofinami 3, 4/5 i 6. BDNF ulega szerokiej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi znajdującemu się w dojrzałym ludzkim białku BDNF skoniugowanym z KLH
Application
Przeciwciało anty-BDNF, Mouse Monoclonal zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunohistochemia
  • immunoprecypitacja
  • immunocytochemia
Biochem/physiol Actions
Czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF) jest zaangażowany w funkcję hipokampa i werbalną pamięć epizodyczną u ludzi. BDNF odgrywa również istotną rolę w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i uczestniczy w angiogenezie poprzez specyficzny receptor kinazy B związanej z tropomiozyną (TrkB). Zmiany w ekspresji BDNF były szeroko badane w depresji, uzależnieniu od narkotyków, schizofrenii, zaburzeniach dwubiegunowych i lękowych, chorobie Huntingtona i zespole Retta. Ponadto BDNF jest związany z chorobą Alzheimera (AD), a jego obniżone poziomy wykryto w tkankach mózgu pacjentów z AD. Może wywierać głęboki wpływ na rozwój, morfologię, plastyczność synaptyczną i funkcje mózgu.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA056104MABN79SAB2108004
description
clone BDNF129-13, purified from hybridoma cell culture
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 8G8.2, from mouse
description
-
clone
BDNF129-13, monoclonal
clone
polyclonal
clone
8G8.2, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
Gene Information
human ... BDNF(627)
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
horse, rat, rabbit, dog, mouse, human, pig
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)