Przejdź do
SAB4200749
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, FH-7A
Synonim(y):
Łańcuch anty-kolagenualfa-1(III)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
FH-7A, monoclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
ELISA, IF, IHC
Citations:
-
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw kolagenowitypu III, mysie monoklonalne, clone FH-7A, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
FH-7A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~70 kDa
species reactivity
rat, human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunoblotting: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat skin sections.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
General description
Przeciwciało antykolagenowe typu III, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy FH-7A wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c poddanych immunizacji.
Monoklonalne przeciwciało antykolagenowe typu III specyficznie rozpoznaje natywny i zdenaturowany kolagen typu III pochodzenia ludzkiego 1 i szczurzego 2. Nie rozpoznaje kolagenu typu I, II, IV, V, VI i X.
Kolagen typu III, znany również jako kolagen α-1(III) (COL3A1), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q24.3-q31. Jest to kolagen o wysokiej ekspresji w naczyniach krwionośnych i narządach pustych.
Immunogen
Ludzki kolagen typu III
Biochem/physiol Actions
Kolagen a-1(III) (COL3A1) służy jako silny marker pomocniczy zarówno do różnicowania gruczolakowłókniaków (FA) od guzów filodermalnych (PT), jak i do pomiaru potencjału złośliwości w PT. Nadekspresja genu w kłębuszkach nerkowych prowadzi do rozwoju glomerulopatii kolagenu typu III. Mutacje w genie są związane z rozwojem rodzinnych tętniaków aorty i zespołu Ehlersa-Danlosa.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Other Notes
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3392AB747HPA007583
description
clone FH-7A, purified from hybridoma cell culture
description
clone 1E7-D7, from mouse
description
Chemicon®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
fractionated antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
FH-7A, monoclonal
clone
1E7-D7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)