Przejdź do
SAB4200764
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, MANDYS8
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
Anty-DDM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
MANDYS8, monoclonal
Species reactivity:
porcine, rabbit, mouse, rat, human
Application:
IHC
Citations:
3
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko dystrofinie, mysie monoklonalne, clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
MANDYS8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
~427 kDa
species reactivity
porcine, rabbit, mouse, rat, human
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using acetone fixed rat tongue frozen sections
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DMD(1756)
General description
Dystrofina jest białkiem cytoszkieletowym w kształcie pręta zlokalizowanym na obwodzie (błona plazmatyczna) normalnych włókien mięśni prążkowanych.
Przeciwciało przeciwko dystrofinie, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2b) pochodzi z hybrydomy MANDYS8 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych fragmentem rekombinowanej ludzkiej dystrofiny. Dystrofina jest białkiem o masie 427 kD, które łączy cytoszkielet aktyny z lamininą. Posiada wiele domen i jest zlokalizowana w macierzy zewnątrzkomórkowej. Dystrofina zawiera NH2-końcową domenę do wiązania aktyny. Domena C-końcowa oddziałuje z białkiem związanym z dystrofiną (DAP).
Immunogen
rekombinowana ludzka dystrofina
Application
Przeciwciało anty-Dystrophin, Mouse monoclonal zostało użyte w immunoblottingu i immunohistochemii.
Biochem/physiol Actions
Dystrofina zapobiega uszkodzeniom włókien mięśniowych w wyniku skurczu.
Przeciwciało przeciwko dystrofinie, mysie monoklonalne, specyficznie rozpoznaje epitop zlokalizowany w domenie pręcikowej ludzkiej cząsteczki dystrofiny.
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Other Notes
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200763D8168D8043
description
clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
description
clone MANDRA1, purified from hybridoma cell culture
description
clone MANDYS8, ascites fluid
description
clone MANDRA1, purified from hybridoma cell culture
species reactivity
porcine, rabbit, mouse, rat, human
species reactivity
zebrafish, rat, mouse, human
species reactivity
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
species reactivity
rat, human, mouse, fish
clone
MANDYS8, monoclonal
clone
MANDRA1, monoclonal
clone
MANDYS8, monoclonal
clone
MANDRA1, monoclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Gene Information
human ... DMD(1756)
Gene Information
human ... DMD(1756)
Gene Information
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
Gene Information
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)