Przejdź do
SAB4301034
Anty-ANKRD28
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PITK, PPP1R65
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
96 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
2.1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
isotype
IgG
accession no.
NP_001182027.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANKRD28(23243)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu C-końca ludzkiej domeny powtórzeń ankyryny 28
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ANKRD28.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA040884HPA040842AV42559
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
guinea pig, horse, mouse, rabbit, human, dog, bovine, rat
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)