Nazwa produktu
Anti-phospho-HDAC3 (pSer424) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 48 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer424)
Quality Level
Gene Information
human ... HDAC3(8841)
Powiązane kategorie
Disclaimer
Features and Benefits
Immunogen
Immunogen Range: 379-428
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?