Przejdź do
SAB5201552
Monoklonalna anty-Qki- Rpe
clone S147-6, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Trzeszczenie antybiałkowe, Zawierające domenę anty-KH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Clone:
S147-6, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S147-6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 36-38 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... QKI(9444)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 1-341 (pełnej długości) ludzkiego QKI-5. Mysz: 100% identyczności (341/341 aminokwasów identycznych). Szczur: 99% identyczności (339/341 aminokwasów identycznych) >90% identyczności z QKI-6, QKI-7 i QKI-7b.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5201547SAB5201551SAB5201549
description
clone S147-6, purified immunoglobulin
description
clone S147-6, purified immunoglobulin
description
clone S147-6, purified immunoglobulin
description
clone S147-6, purified immunoglobulin
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... QKI(9444)
Gene Information
human ... QKI(9444)
Gene Information
human ... QKI(9444)
Gene Information
human ... QKI(9444)
clone
S147-6, monoclonal
clone
S147-6, monoclonal
clone
S147-6, monoclonal
clone
S147-6, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, mouse, human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)