Przejdź do
SAB5701034
Anty-AGR2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
form
liquid
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
0.93 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGR2(10551)
General description
Gen ten koduje członka rodziny izomeraz disiarczkowych (PDI) białek retikulum endoplazmatycznego (ER), które katalizują fałdowanie białek i reakcje wymiany tiol-disiarczek. Kodowane białko ma N-końcową sekwencję sygnałową ER, katalitycznie aktywną domenę tioredoksyny i C-końcową sekwencję zatrzymującą ER. Białko to odgrywa rolę w migracji komórek, transformacji komórkowej i przerzutach oraz jest inhibitorem p53. Jako chaperon molekularny zlokalizowany w ER, odgrywa rolę w fałdowaniu, transporcie i montażu bogatych w cysteinę receptorów transmembranowych i bogatej w cysteinę mucyny glikoproteiny jelitowej. Gen ten jest powiązany z chorobą zapalną jelit i progresją raka. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2017].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego AGR2
Physical form
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV42290HPA007912MABT122
description
-
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 5G1.1, from mouse
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5G1.1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, dog, rabbit, human, bovine, horse, mouse, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
Gene Information
human ... AGR2(10551)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-AGR2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)