Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
material
colorless
clone
1G10S8, monoclonal
form
liquid
mol wt
76 kDa
species reactivity
rat, human, rat
concentration
0.26 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotype
IgG
immunogen sequence
MTKHPAKRLGCGPEGERDVREHAFFRRIDWEKLENREIQPPFKPKVCGKGAENFDKFFTRGQPVLTPPDQLVIANIDQSDFEGFSYVNPQFVHPILQSAV
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Application
WB, IHC, IP
General description
Kinaza białkowa C (PKC) to rodzina kinaz białkowych specyficznych dla seryny i treoniny, które mogą być aktywowane przez wapń i drugi przekaźnik - diacyloglicerol. Członkowie rodziny PKC fosforylują wiele różnych docelowych białek i wiadomo, że są zaangażowani w różne szlaki sygnalizacji komórkowej. Członkowie rodziny PKC służą również jako główne receptory dla estrów forbolu, klasy promotorów nowotworów. Każdy członek rodziny PKC ma specyficzny profil ekspresji i uważa się, że odgrywa odrębną rolę w komórkach. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z członków rodziny PKC. Kinaza ta odgrywa rolę w wielu różnych procesach komórkowych, takich jak adhezja komórek, transformacja komórek, punkt kontrolny cyklu komórkowego i kontrola objętości komórek. Badania nokautowe na myszach sugerują, że kinaza ta może być podstawowym regulatorem kurczliwości serca i gospodarki Ca(2+) w miocytach.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 573-672 ludzkiego PKC alfa (P17252).
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?