Przejdź do
SAB5801034
Przeciwciało kozie przeciwko mysiej IgG2b (Fcγ) HRP Alpaca tylko z łańcuchem ciężkim
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Rekombinowane drugorzędowe nanobiałko Alpaca z pojedynczą zmienną domeną
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
horse radish peroxidase (HRP)
Clone:
recombinant monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
802,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
alpaca
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
recombinant monoclonal
form
lyophilized solid
mol wt
100 kDa
species reactivity
mouse, Alpaca
technique(s)
ELISA: 1:10000-1:50000, western blot: 1:10000-1:50000
size
0.1 mL
color
colorless
isotype
VHH
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Goat Anti-Mouse IgG2b(Fcγ) HRP Alpaca Heavy chain only Antibody zostało zaprojektowane do specyficznego wykrywania mysiego fragmentu IgG2b Fcγ. Jest to monoklonalne, rekombinowane, kozie przeciwciało IgG Fc połączone pojedynczą domeną z mysim fragmentem IgG2b Fcγ sprzężonym z HRP. W oparciu o immunoelektroforezę i/lub test ELISA, Goat Anti-Mouse IgG2b(Fcγ) HRP Alpaca Heavy chain only Antibody reaguje selektywnie z fragmentem Fc mysiej IgG2b, ale nie z innymi podklasami mysiej IgG, mysią IgM lub częścią Fab mysich immunoglobulin.
Większość przeciwciał monoklonalnych jest wytwarzana u myszy. Istnieje pięć izotypów przeciwciał (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) pochodzących od myszy. Każdy izotyp ma inny łańcuch ciężki. Mysie IgG stanowi 75% immunoglobulin w surowicy, a IgG jest dominującą formą pierwszego przeciwciała wytwarzanego u myszy. Mysie IgG składa się z pięciu podklas - IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c (szczepy wsobne myszy z allelem Igh1-b mają izotyp IgG2c zamiast IgG2a), IgG3. Są one wysoce homologiczne i różnią się głównie regionem zawiasowym. Cała cząsteczka IgG posiada zarówno region Fc, jak i region Fab, który posiada miejsce rozpoznawania epitopu. IgG zawiera dwa łańcuchy ciężki i lekki, przy czym łańcuch ciężki ma około 50 KD, a łańcuch lekki około 25 KD. Wspólna IgG jest monomeryczna o masie cząsteczkowej około 150 kD.
VHH to przeciwciała jednodomenowe pochodzące ze zmiennych regionów łańcucha ciężkiego immunoglobuliny Camelidae. Rozmiar VHH jest niezwykle mały (mniej niż 15KDa) w porównaniu do innych form fragmentów przeciwciał, co znacznie zwiększa przepuszczalność VHH. Dlatego VHH jest uważany za bardzo wartościowy dla badań, diagnostyki i terapii.
Immunogen
Rekombinowane przeciwciało Alpaca z pojedynczą zmienną domeną wtórną nano
Biochem/physiol Actions
Mysia IgG2b (specyficzna dla fragmentu Fcγ)
Izotyp: Domena VHH IgG2b/2c alpaki połączona z kozią IgG Fc
Packaging
100 μg w szklanej butelce
Physical form
Liofilizowany z 10 mM PBS (pH 7,5), 0,05% sacharozy, 0,1% trehalozy
Preparation Note
Dodać 100uL dH2O lub 100uL dH2O z 50% glicerolem do końcowego stężenia 1mg/mL.
Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20 °C (unikać cykli zamrażania/rozmrażania). Chronić przed światłem. Stabilny przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Other Notes
Brak reaktywności krzyżowej z mysimi IgG1/2a/3, mysimi IgM, króliczymi, ludzkimi, cynomolgus, szczurzymi, kozimi IgG.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5801028SAB5801031SAB5801045
description
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
description
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
description
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
description
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
biological source
alpaca
biological source
alpaca
biological source
alpaca
biological source
alpaca
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
conjugate
horse radish peroxidase (HRP)
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
recombinant monoclonal
clone
polyclonal
clone
recombinant monoclonal
clone
recombinant monoclonal
species reactivity
mouse, Alpaca
species reactivity
mouse, Alpaca
species reactivity
mouse, Alpaca
species reactivity
Alpaca, mouse
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)