Merck
SAB6012076
Anti GABBR2 Antibody, clone 23GB5500, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5500, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
Synonim(y):
DEE59, GPR51, GPRC3B, NDPLHS
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit (Monoclonal)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23GB5500, recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
vial of 1.5 mL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.5 mg/ml
metody
western blot: 1:1,000-1:5,000
izotyp
IgG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABBR2(9568)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The multi-pass membrane protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor 3 family and GABA-B receptor subfamily. The GABA-B receptors inhibit neuronal activity through G protein-coupled second-messenger systems, which regulate the release of neurotransmitters, and the activity of ion channels and adenylyl cyclase. This receptor subunit forms an active heterodimeric complex with GABA-B receptor subunit 1, neither of which is effective on its own. Allelic variants of this gene have been associated with nicotine dependence.[provided by RefSeq, Jan 2010]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Immunogen
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 900-941 of human GABA B Receptor 2 [NP_005449.5].
Postać fizyczna
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)