Merck
SAB6012077
Anti GABRA5 Antibody, clone 23GB5505, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5505, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
Synonim(y):
DEE79, EIEE79
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit (Monoclonal)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23GB5505, recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
vial of 1.5 mL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.5 mg/ml
metody
flow cytometry: 1:2000
western blot: 1:1,000-1:5,000
izotyp
IgG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA5(2558)
Opis ogólny
GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the mammalian brain where it acts at GABA-A receptors, which are ligand-gated chloride channels. Chloride conductance of these channels can be modulated by agents such as benzodiazepines that bind to the GABA-A receptor. At least 16 distinct subunits of GABA-A receptors have been identified. Transcript variants utilizing three different alternative non-coding first exons have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Immunogen
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-200 of human GABA A Receptor alpha 5 [NP_000801.1].
Postać fizyczna
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)