Merck
SAB6012087
Anti Dual specificity phosphatase 1 Antibody, clone 23GB5760, Rabbit Monoclonal
newenhanced validation
greener alternative
clone 23GB5760, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells
Synonim(y):
HVH1, MKP-1, PTPN10
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit (Monoclonal)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23GB5760, recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
vial of 1.5 mL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.5 mg/ml
metody
flow cytometry: 1:2000
western blot: 1:1,000-1:5,000
izotyp
IgG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP1(1843)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a phosphatase with dual specificity for tyrosine and threonine. The encoded protein can dephosphorylate MAP kinase MAPK1/ERK2, which results in its involvement in several cellular processes. This protein appears to play an important role in the human cellular response to environmental stress as well as in the negative regulation of cellular proliferation. Finally, the encoded protein can make some solid tumors resistant to both chemotherapy and radiotherapy, making it a target for cancer therapy. [provided by RefSeq, Aug 2017]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Immunogen
A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 102-150 of human DUSP1 [NP_004408.1].
Postać fizyczna
Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)