Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Ten produkt jest bezwodną formą kopolimeru SMA 1:1.
Application
Odczynniki Lipodisq to nowe polimery pochodzące ze styrenu i kwasu maleinowego. Polimery Lipodisq są zdolne do tworzenia nanocząstek dyskoidalnych na bazie lipidów, które mogą zawierać białka błonowe. Technologia Lipodisq może rozpuszczać powszechnie stosowane lipidy, takie jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów. Lipodisq mają zwykle średnicę 9-10 nm przy pH 7,4.
Technologia Lipodisq umożliwia solubilizację powszechnie stosowanych lipidów, takich jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów.
Zakres pH działania: 3.5 - 5.5
Technologia Lipodisq umożliwia solubilizację powszechnie stosowanych lipidów, takich jak dimyristoilofosfatydylocholina (DMPC), bez użycia detergentów.
Zakres pH działania: 3.5 - 5.5
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?