Przejdź do
SAE0116
Heparanaza-1 wstępnie aktywowana ludzka
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Endo-glukoronidaza, HPA, HPA1, HPR1, HPSE, HPSE1, HSE1, Heparanaza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95.0% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95.0% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein detection: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg (LAL)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka heparanaza-1 ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako aktywny heterodimer glikoproteiny zawierający podjednostkę 50 kDa i podjednostkę 8 kDa. Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach, bez udziału surowicy. System ekspresji w komórkach ludzkich umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspiera wyższą specyficzną aktywność białka. Białko jest produkowane bez sztucznych znaczników.
Biochem/physiol Actions
Heparanaza-1 (heparanaza) jest jedyną endoglikozydazą degradującą siarczan heparanu. Bierze udział w regulacji wielu procesów biologicznych, które zwiększają wzrost guza, przerzuty, angiogenezę i stan zapalny. Heparanaza bierze udział w przebudowie ECM i uwalnianiu cząsteczek biologicznych związanych z siarczanem heparanu, w tym cytokin i czynników wzrostu. Heparanaza rozszczepia łańcuchy boczne proteoglikanów siarczanu heparanu na fragmenty składające się z 10-20 jednostek cukrowych.
Heparanaza jest początkowo tłumaczona jako preproenzym zawierający peptyd sygnałowy. Rozszczepienie sekwencji sygnałowej daje utajoną proheparanazę o masie 65 kDa, która musi zostać poddana dalszemu przetwarzaniu w celu uzyskania aktywności. Dojrzała aktywna heparanaza jest heterodimerem składającym się z N-końcowej podjednostki 8 kDa i C-końcowej podjednostki 50 kDa.
Other Notes
Jedna jednostka aktywności heparanazy to ilość heparanazy wymagana do rozszczepienia 1 pmol pentasacharydu do disacharydu i trisacharydu w ciągu jednej minuty, w temperaturze 37 °C, pH 5,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ST1611SAB2107575SAE0078
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
liquid, clone 4D7, Calbiochem®
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
assay
≥95.0% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)