Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2040,00 zł
biological source
(HEK 293 cells)
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
concentration
≥5000 units/mL
technique(s)
protein extraction: suitable
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Optymalne miejsca rozszczepienia trombiny są następujące:
1. A-B-Pro-Arg-||-X-Y, gdzie A i B są aminokwasami hydrofobowymi, a X i Y są aminokwasami niekwaśnymi.
2. Gly-Arg-||-Gly
Rekombinowana ludzka proteaza trombinowa ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako heterodimer glikoproteinowy. Białko zredukowane DTT migruje jako dwa pasma ∼31 kDa (łańcuch ciężki) i ∼6 kDa (łańcuch lekki) na SDS-PAGE. Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach, bez dodatku surowicy. System ekspresji ludzkich komórek pozwala na glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspiera wyższą aktywność białka.
Ta proteaza trombinowa jest przydatna do rozszczepiania rekombinowanych białek, które są wyrażane jako białka fuzyjne z tą sekwencją między domeną nośnikową a interesującym białkiem.
Application
Ta metoda jest korzystna w porównaniu z rozszczepianiem po elucji z kilku powodów:
- Eliminuje większość zanieczyszczeń zwykle związanych z oczyszczaniem na kolumnach Ni-chelatujących.
- Umożliwia łagodniejsze warunki elucji, z dodatkową elastycznością w składzie buforu elucyjnego. Może to złagodzić agregację i inaktywację białek.
Features and Benefits
Katalityczny zakres pH: 11,5-10
Optymalne pH: 11-8,3
(Uwaga: trombina wytrąca się przy pH ≤5)
Masa cząsteczkowa: 4,12 37,4 kDa
Zakres pI ludzkich izozymów: 6,35-7,6
E280 (1%): 12-18,3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description human recombinant,expressed in HEK 293 cells, ≥5000 units/mL | description BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE) | description ≥60 NIH units/mg protein (biuret) | description recombinant protein, aqueous solution |
| biological source (HEK 293 cells) | biological source - | biological source - | biological source microbial (Tobacco Etch virus) |
| technique(s) protein extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) protein purification: suitable |
| suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides | suitability - | suitability - | suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides |
| concentration ≥5000 units/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) life science and biopharma |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?