Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
ready-to-use solution
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
ready-to-use solution
concentration
5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Leupeptyna jest tripeptydowym inhibitorem proteazy, który jest naturalnie wytwarzany w Actinomyces / Streptomyces. Znana również jako N-acetylo-L-leucylo-L-leucylo-L-arginal, leupeptyna jest odwracalnym konkurencyjnym inhibitorem proteaz cysteinowych, serynowych i tiolowych.
Features and Benefits
- Inhibitor proteaz serynowych i cysteinowych
- Hamuje plazminę, trypsynę, papainę, kalpainę i katepsynę B
- Nie hamuje pepsyny, katepsyny A, katepsyny D, trombiny ani α-chymotrypsyny
- Skuteczne stężenie: 10 μM - 100 μM
- Wygodny, niezamarzający roztwór 5 mM, gotowy do rozcieńczenia do pożądanego stężenia roboczego
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Non-freezing solution, 5 mg/ml | description microbial, ≥90% (HPLC) | description - | description >4000 U/mg |
| form ready-to-use solution | form powder | form - | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| concentration 5 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| biological source microbial | biological source microbial | biological source - | biological source synthetic |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?