Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Fosfatazy zasadowe ssaków to grupa związanych z błoną izoenzymów glikoproteinowych, które są przyłączone do błony komórkowej za pomocą hydrofobowej kotwicy glikozylo-fosfatydyloinozytolu (GPI).
Izozym fosfatazy zasadowej kości ulega ekspresji z genu niespecyficznej tkankowej fosfatazy zasadowej, która ulega również ekspresji w wątrobie i nerkach. Te trzy izoformy stanowią większość fosfataz zasadowych krążących w surowicy. Wszystkie trzy formy mają tę samą sekwencję aminokwasów, ale mają różne modyfikacje węglowodanów i lipidów, które zapewniają unikalne właściwości w zależności od tkanki źródłowej.
Fosfataza alkaliczna kości jest syntetyzowana przez osteoblasty, zaangażowane w zwapnienie macierzy kostnej, ale jej dokładna rola w procesie tworzenia kości jest nadal nieznana. Jest to wysoce specyficzny marker aktywności kościotwórczej osteoblastów. Wysoką aktywność fosfatazy zasadowej kości obserwuje się w surowicy w kilku chorobach kości, takich jak choroba Pageta, osteoporoza, choroba krzywicza, rak z przerzutami do kości i inne. Fizjologiczny wzrost kości może również przyczyniać się do zwiększonego poziomu fosfatazy zasadowej kości w surowicy.
Ten produkt jest oczyszczany z ludzkich komórek kostniakomięsaka Saos-2, ustalonej linii komórkowej o wysokiej podstawowej aktywności fosfatazy zasadowej. Przed oczyszczeniem fosfataza alkaliczna jest uwalniana z błony komórkowej poprzez enzymatyczne rozszczepienie kotwicy GPI.
Izozym fosfatazy zasadowej kości ulega ekspresji z genu niespecyficznej tkankowej fosfatazy zasadowej, która ulega również ekspresji w wątrobie i nerkach. Te trzy izoformy stanowią większość fosfataz zasadowych krążących w surowicy. Wszystkie trzy formy mają tę samą sekwencję aminokwasów, ale mają różne modyfikacje węglowodanów i lipidów, które zapewniają unikalne właściwości w zależności od tkanki źródłowej.
Fosfataza alkaliczna kości jest syntetyzowana przez osteoblasty, zaangażowane w zwapnienie macierzy kostnej, ale jej dokładna rola w procesie tworzenia kości jest nadal nieznana. Jest to wysoce specyficzny marker aktywności kościotwórczej osteoblastów. Wysoką aktywność fosfatazy zasadowej kości obserwuje się w surowicy w kilku chorobach kości, takich jak choroba Pageta, osteoporoza, choroba krzywicza, rak z przerzutami do kości i inne. Fizjologiczny wzrost kości może również przyczyniać się do zwiększonego poziomu fosfatazy zasadowej kości w surowicy.
Ten produkt jest oczyszczany z ludzkich komórek kostniakomięsaka Saos-2, ustalonej linii komórkowej o wysokiej podstawowej aktywności fosfatazy zasadowej. Przed oczyszczeniem fosfataza alkaliczna jest uwalniana z błony komórkowej poprzez enzymatyczne rozszczepienie kotwicy GPI.
Other Notes
Jedna jednostka hydrolizuje 1,0 μmola fosforanu p-nitrofenylu do p-nitrofenolu i fosforanu nieorganicznego na minutę przy pH 9,8 i temperaturze 37 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, ≥2000 u/mg protein | description sufficient for 100 tests | description - | description clone BAP-77, purified from hybridoma cell culture |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?