Przejdź do
SAE0171
Enzym konwertujący angiotensynę-2, ACE2
biotin-tagged, human recombinant, ≥1000000U/mg, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ACE2, Homologiczny enzym konwertujący angiotensynę (ACEH), Karboksypeptydaza związana z ACE, Metaloproteaza MPROT15, Receptor COVID-19, Receptor SARS-COV2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
description
Biotinylation: ≥90% (gel shift assay)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1000000 U/mg
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Enzym konwertujący angiotensynę-2 (ACE2) jest związanym z błoną i wydzielanym enzymem, który ulega ekspresji głównie w śródbłonku. U ludzi ACE2 występuje głównie w śródbłonku serca, nerek i jąder, z inną ekspresją w mięśniach gładkich naczyń wieńcowych i nabłonku kanalików nerkowych ACE2 jest składnikiem układu renina-angiotensyna (RAS), który zapewnia działanie ochronne w tkankach obwodowych.
Koronawirusy, takie jak SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1, wykorzystują ACE2 gospodarza jako ko-receptor w celu uzyskania wewnątrzkomórkowego wejścia do płuc i mózgu. Wirion wyraża białko zwane spike, które bezpośrednio wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną ACE2. Określony region w białku spike służy jako domena wiążąca receptor (RBD). Interakcja ACE2:spike ma wysokie powinowactwo 15 nM.
Rekombinowany ludzki ACE2 jest wyrażany w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina z C-końcowym znacznikiem FLAG® i jego tagiem o obliczonej masie cząsteczkowej 85,9 kDa. Białko zredukowane DTT migruje jako polipeptyd 90-120 kDa na SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Ten ACE2 jest znakowany biotyną, tworząc enzym konwertujący angiotensynę-2. Ten znakowany biotyną ACE2 może służyć jako użyteczne narzędzie do eksperymentów wiązania podczas wykrywania białka: testy interakcji białek przy użyciu partnerów wiążących, takich jak białko kolca CoV. Stopień biotynylacji wynosi ≥90%. Biotyna ACE2 może być wizualizowana za pomocą sond sprzężonych ze streptawidyną (np. streptawidyna, koniugat HRP nr katalogowy 18-152).
Application
  • Badanie interakcji białka ACE2 z partnerami, takimi jak białko COV Spike.
  • Narzędzie do badań przesiewowych inhibitorów interakcji ACE2 z białkiem COV Spike
Biochem/physiol Actions
Enzym konwertujący angiotensynę-2 (ACE2) jest enzymem związanym z błoną i wydzielanym, który ulega ekspresji głównie w śródbłonku. U ludzi jest on wysoce ograniczony do serca, nerek i jąder.
ACE2 jest nowym składnikiem układu renina-angiotensyna (RAS). Zapewnia działanie ochronne w tkankach obwodowych i ma duży potencjał w leczeniu chorób związanych z RAS.
Koronawirusy, takie jak SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1, wykorzystują ACE2 gospodarza jako coreceptor, aby uzyskać wewnątrzkomórkowe wejście do płuc i mózgu. Wirion wyraża białko zwane spike, które bezpośrednio wiąże się z zewnątrzkomórkową domeną ACE2. Określony region w białku spike służy jako domena wiążąca receptor (RBD). Interakcja ACE2:spike ma wysokie powinowactwo 15 nM.
Features and Benefits
Nasz znakowany biotyną ACE2 umożliwia badanie interakcji ACE2 z białkiem Spike wirusa SARS-COV-2.
Other Notes
Jedna jednostka jest zdefiniowana jako ilość enzymu wymagana do rozszczepienia 1 pikomola fluorogenicznego substratu peptydowego, Mca-YVADAPK(Dnp)-OH w ciągu jednej minuty, w 37 °C, pH 7,5.
Ten produkt jest dostarczany w postaci proszku, liofilizowanego z roztworu filtrowanego 0,22 μm w PBS, pH 7,4. Aktywność specyficzna rekombinowanego ACE2 jest mierzona na podstawie jego zdolności do rozszczepiania fluorogenicznego substratu peptydowego, Mca-YVADAPK(Dnp)-OH.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0064SAE0075SAB4200887
description
biotin-tagged, human recombinant, ≥1000000U/mg, expressed in HEK 293 cells
description
Human recombinant, ≥1000000 U/mg, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
specific activity
≥1000000 U/mg
specific activity
≥1000000 U/mg
specific activity
≥10 U/mg
specific activity
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200, 100
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. コメント失礼します。このサンプルは25µgですが、モル濃度の記載はありませんか?また、希釈して使用するサンプルの場合、何で希釈を行えばいいですか?
    1 answer
    1. This product is supplied as a powder, lyophilized from a 0.22 μm filtered solution in PBS, pH 7.4. Briefly centrifuge the vial before opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1 mg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2–8 °C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to store the reconstituted solution in working aliquots at −20°C.