Przejdź do
SAE0175
MMP-2 wstępnie aktywowany ludzki
recombinant, ≥1,000 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
MMP-2, Metaloproteinaza macierzy-2, TBE-1, Żelatynaza 72 kDa, Żelatynaza A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥1000 pmol/min-μg
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
specific activity
≥1000 pmol/min-μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Metaloproteinaza macierzy-2 (MMP-2) należy do rodziny białek metaloproteinaz macierzy (MMP). MMP biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. MMP-2 rozszczepia wiele substratów, w tym składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (kolageny, fibronektynę i elastynę), rozpuszczalne mediatory metaboliczne (np, apolipoproteiny), wydzielane i zakotwiczone w macierzy zewnątrzkomórkowej czynniki wzrostu oraz cytokiny.
Wraz z MMP-9, MMP-2 bierze udział w wielu procesach patofizjologicznych, w tym migracji leukocytów z krążenia do tkanek podczas stanu zapalnego, kardiomiopatii Chagasa, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek. MMP-2 może być zatem uważana za potencjalny cel terapeutyczny.
Podobnie jak w przypadku większości MMP, MMP-2 jest wydzielana jako nieaktywne pro-białko, które ulega aktywacji po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Produkt ten został wstępnie aktywowany in vitro przy użyciu octanu 4-aminofenylomocznika (APMA). Dzięki temu jest on aktywny i gotowy do użycia. Wysoce toksyczny APMA został usunięty z końcowego preparatu.
Produkt ten ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 72 kDa (aminokwasy 110-660). Białko zredukowane DTT migruje jako polipeptyd 75-80 kDa na SDS-PAGE z powodu glikozylacji. Białko to jest produkowane w ludzkich komórkach, bez użycia surowicy. System ekspresji w ludzkich komórkach umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspiera wyższą specyficzną aktywność białka. To rekombinowane białko jest wyrażane bez sztucznych znaczników.
Features and Benefits
  • Wysoko oczyszczone białko bez sztucznych znaczników fuzyjnych
  • Ekspresja w ludzkich komórkach (HEK 293) dla właściwej glikozylacji
  • Wstępnie aktywowane i gotowe do użycia
  • Wysoka aktywność substratowa
Physical form
Ten produkt jest dostarczany jako roztwór filtrowany 0,22 μm, zawierający 20 mM Trizma®, pH 7,5, zawierający 8 mM CaCl2, 119 mM NaCl, 20% glicerolu i 0,05% Brij® 35.
Preparation Note
Produkt należy przechowywać w temperaturze -70 °C. Produkt zachowuje swoją aktywność przez co najmniej 2 lata w postaci, w jakiej został dostarczony. Po wstępnym rozmrożeniu zaleca się przechowywanie białka w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -70 °C.
Other Notes
Produkt ten został wstępnie aktywowany in vitro przy użyciu octanu 4-aminofenylomocznika (APMA). Dzięki temu jest aktywny i gotowy do użycia. Aby uchronić naszych klientów przed obchodzeniem się z niebezpiecznymi materiałami i w celu ochrony środowiska, wysoce toksyczny i śmiertelny APMA został usunięty z końcowego preparatu.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie jest przeznaczony do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAE0174SAE0078PF023
description
recombinant, ≥1,000 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, ≥1,000 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, ≥1,300 pmol/min/μg, expressed in HEK 293 cells
description
-
specific activity
≥1000 pmol/min-μg
specific activity
≥1000 pmol/min-μg
specific activity
-
specific activity
≥7.0 ΔA405/h-μg protein (thiopeptide hydrolysis assay)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)