Przejdź do
SAE0193
Wzorce egzosomów, fluorescencyjne
recombinant, expressed in human cells
Synonim(y):
Mikropęcherzyki, Pęcherzyki wewnątrz światła (ILV), Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EV), pęcherzyki podobne do egzosomów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116100
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in human cells
Quality Segment
assay
≥70% (fluorimetric)
form
solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Te rekombinowane EV wykazują ekspresję zielonego białka fluorescencyjnego (GFP) na powierzchni błony, dzięki czemu są fluorescencyjne. Ich fluorescencja umożliwia czułe i zróżnicowane śledzenie, a tym samym pozwala na wykorzystanie ich jako biologicznego materiału referencyjnego, który można wdrożyć w metodach separacji EV i przyrządach pomiarowych. Te rekombinowane EV mają równoważne właściwości fizykochemiczne i biochemiczne z próbkami EV. Mogą być wykorzystywane do kontroli jakości, normalizacji danych, opracowywania metod i dokładnej kalibracji optycznych i nieoptycznych pomiarów EV.
Biochem/physiol Actions
Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (Evs) to populacje wydzielanych przez komórki struktur błonowych o średnicy zazwyczaj 30-150 nm.
W organizmach wielokomórkowych pęcherzyki zewnątrzkomórkowe znajdują się w płynach biologicznych i tkankach ciała i biorą udział w różnych procesach fizjologicznych. Są one również uwalniane do pożywki wzrostowej przez hodowane komórki.
Evs niosą markery swoich komórek pochodzenia. Dlatego też rośnie zainteresowanie klinicznymi zastosowaniami EV jako biomarkerów i terapii.
Other Notes
Vial content: >= 1 x 10e9 particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT269SCT268SCT266
description
recombinant, expressed in human cells
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
recombinant
expressed in human cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥70% (fluorimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
shipped in
dry ice
shipped in
2-8°C
shipped in
2-8°C
shipped in
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Could you please supply the exact sequence of GFP (plasmid) - best as a UniProt ID that was used to transfect HEK293T?
    1 answer
    1. The requested information is available in the following reference: Geeurickx E, et al. The generation and use of recombinant extracellular vesicles as biological reference material. Nat Commun. 2019;10(1):3288.
      Helpful?
  2. What is the purity of the samples? Are there any lipid particle contaminants? (any particles with phosphatidylserine besides the EV's themselves) - was FBS used in the medium culture of the cell line?
    1 answer
    1. For Product No. SAE0193, Exosome Standards, the purity can be found on the Certificate of Analysis as % Fluorescence. Unfortunately, this product is not tested for impurities. The initial growth medium of HEK293T cells contains FBS, but in the next stages, it changes to a medium without FBS.
      Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sae0193#product-documentation
      Helpful?
  3. How is the GFP expressed at the exosomes' surface?
    1 answer
    1. The mechanism of expression of GFP at the exosome surface is currently not available. The public data sheet describes that the exosomes express the fluorescent protein GFP on the surface of their membrane, to allow their detection by instruments equipped with green fluorescence detectors, e.g. 488 nm laser. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/351/804/sae0193pis-ms.pdf
      In addition, the following references may also be of interest:
      Extracellular vesicles: exosomes, microparticles, their parts, and their targets to enable their biomanufacturing and clinical applications
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095816691830140X?via%3Dihub
      Shedding light on the cell biology of extracellular vesicles
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29339798/
      The biology and function of exosomes in cancer
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4811149/
      EV-TRACK: transparent reporting and centralizing knowledge in extracellular vesicle research
      https://www.nature.com/articles/nmeth.4185
      The generation and use of recombinant extracellular vesicles as biological reference material
      https://www.nature.com/articles/s41467-019-11182-0
      Helpful?
  4. How is the particle number measured and is there any reference we can look into?
    1 answer
    1. The size distribution of recombinant exosomes are measured by nanoparticle tracking analysis. Please see the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/351/804/sae0193pis-ms.pdf
      Helpful?
  5. Hello ! How long do you think this product (powder) can hold at -20°C ? Will it last for a month or a week ? Thanks !
    1 answer
    1. We have no information regarding stability at -20deg C. We know that working solutions can be stored at 2-4 deg C for one day.