Przejdź do
SAE0199
Domena wiążąca receptor SARS-CoV-2
Biotin-tagged, Spike protein RBD recombinant,expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Domena wiążąca receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Mol wt:
~35 kDa
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mol wt
~35 kDa
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
SARS-CoV-2 należy do Coronaviridae (CoV) - dużej rodziny wirusów, które zwykle powodują łagodne do umiarkowanych choroby górnych dróg oddechowych. CoV to jednoniciowe wirusy RNA. Mają wysoki wskaźnik mutacji i dlatego są bardzo zróżnicowane. Ich gospodarzami są ssaki ludzkie i inne, a także ptaki. Produkt ten ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 25 kDa (aminokwasy 319-541) i zawiera C-końcowy znacznik polihistydynowy. Białko zredukowane do DTT migruje jako polipeptyd ~35 kDa na SDS-PAGE z powodu glikozylacji. Białko to jest produkowane w ludzkich komórkach, bez użycia surowicy. System ekspresji w ludzkich komórkach umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspomaga bardziej specyficzne wiązanie białka.
To białko Spike RBD jest znakowane biotyną, tworząc białko znakowane biotyną. To znakowane biotyną białko Spike RBD może służyć jako użyteczne narzędzie do eksperymentów wiązania podczas wykrywania testów interakcji białko:białko przy użyciu partnerów wiążących, takich jak ACE2. Stopień biotynylacji wynosi >=90%. To białko Spike RBD-biotyna może być wizualizowane za pomocą sond sprzężonych ze streptawidyną (np. koniugat streptawidyna-HRP).
Application
Aktywność tego produktu jest testowana za pomocą funkcjonalnego testu ELISA. Immobilizacja ACE2 (nr kat. SAE0064) w stężeniu 2 μg/ml (100 μl/basenik) umożliwia wiązanie białka Spike RBD znakowanego biotyną. Połowa maksymalnego wiązania (wiązanie, które wytwarza 50% optymalnej odpowiedzi wiązania) wynosi = 2 μg/ml.
Czystość: = 95% (SDS-PAGE)
  • Badanie interakcji białko-białko białka CoVs Spike z partnerami, takimi jak białko ACE2.
  • Narzędzie do badań przesiewowych inhibitorów interakcji białka CoVs Spike z ACE2.
Biochem/physiol Actions
SARS-CoV-2 infekuje komórki, które wykazują ekspresję enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2). ACE2 wiąże się z białkiem spike (S) związanym z otoczką wirusa jako receptorem komórkowym, po proteolitycznym rozszczepieniu zarówno białka S, jak i ACE2 przez proteazy serynowe. Uważa się, że białko S jest celem przeciwciał neutralizujących, ponieważ jest to główna glikoproteina transbłonowa odpowiedzialna za wiązanie receptora i wejście wirionu.
Białko S jest białkiem trimerycznym. Podczas wiązania z ACE2, białko S ulega znacznej rearanżacji strukturalnej w celu ułatwienia fuzji błony wirusowej z błoną komórkową gospodarza. Domena wiążąca receptor (RBD) białka S jest domeną, która specyficznie wiąże się z ACE2. RBD jest głównym celem przeciwciał neutralizujących koronawirusy, a przeciwciała anty-RBD prawdopodobnie korelują z neutralizacją wirusa. Interakcja ACE2:spike ma wysokie powinowactwo 15 nM.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)