Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produkt SBAT07 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
liquid
concentration
5 mg/mL
color
off-white
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
rat ... Abcb1b(24646)
General description
Preparaty membranowe do testów ATPazy są odpowiednie do badań interakcji między transporterem leku a przepływem w oparciu o określenie aktywności ATPazy i mogą być stosowane do rozróżniania substratów i inhibitorów transportera.
Application
Test ATPazy jest testem błonowym in vitro zaprojektowanym w celu wskazania charakteru interakcji między związkiem a transporterem. Mierząc aktywność ATPazy, można zbadać zarówno aktywację, jak i hamowanie transporterów przy użyciu błon z komórek owadów zakażonych bakulowirusem lub błon komórkowych ssaków zawierających wysoki poziom ludzkich lub gryzoniowych transporterów typu dzikiego. Transportery ABC pośredniczą w transporcie substratów w stosunku do gradientu stężeń, wykorzystując energię pochodzącą z hydrolizy ATP, która jest proporcjonalna do aktywności transportera i może być łatwo wykryta metodą kolorymetryczną.
Aby ocenić aktywację, błony bogate w transportery ABC są inkubowane z różnymi (zwykle w 8) stężeniami badanego artykułu i mierzony jest wpływ na podstawową aktywność ATPazy. Związki stymulujące ATPazę są ogólnie uważane za substraty dla transportera. Aby ocenić inhibicję, badana jest zdolność artykułu testowego do modyfikowania aktywności danego transportera ABC stymulowanego jego prototypowymi substratami. Testy aktywacji i inhibicji są testami komplementarnymi.
Stymulacja wykryta w teście aktywacji wskazuje, że związek jest transportowanym substratem transportera, podczas gdy interakcje wykryte w teście inhibicji wskazują na interakcję badanych związków z transporterem, ale nie dają informacji o naturze (substrat lub inhibitor) interakcji. W niektórych przypadkach inhibitory lub wolno transportowane związki mogą również hamować podstawową aktywność ATPazy transportera.
Wolno transportowane substraty często nie stymulują aktywności ATPazy w wykrywalnym stopniu; jednak istniejąca interakcja może być zidentyfikowana w teście inhibicji.
Aby ocenić aktywację, błony bogate w transportery ABC są inkubowane z różnymi (zwykle w 8) stężeniami badanego artykułu i mierzony jest wpływ na podstawową aktywność ATPazy. Związki stymulujące ATPazę są ogólnie uważane za substraty dla transportera. Aby ocenić inhibicję, badana jest zdolność artykułu testowego do modyfikowania aktywności danego transportera ABC stymulowanego jego prototypowymi substratami. Testy aktywacji i inhibicji są testami komplementarnymi.
Stymulacja wykryta w teście aktywacji wskazuje, że związek jest transportowanym substratem transportera, podczas gdy interakcje wykryte w teście inhibicji wskazują na interakcję badanych związków z transporterem, ale nie dają informacji o naturze (substrat lub inhibitor) interakcji. W niektórych przypadkach inhibitory lub wolno transportowane związki mogą również hamować podstawową aktywność ATPazy transportera.
Wolno transportowane substraty często nie stymulują aktywności ATPazy w wykrywalnym stopniu; jednak istniejąca interakcja może być zidentyfikowana w teście inhibicji.
Physical form
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transporter) i datą produkcji.
Legal Information
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?