Ogólne badania interakcji między transporterem leku a wypływem. Zarówno interakcje substratów, jak i inhibitorów mogą być oceniane przy użyciu pęcherzyków. Preparaty membranowe do testów ATPazy są odpowiednie do badań interakcji transportera lek-efflux w oparciu o określenie aktywności ATPazy i mogą być stosowane do rozróżniania substratów i inhibitorów transportera. Membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera są dostępne zarówno dla testów transportu pęcherzykowego, jak i testów ATPazy.
Application
Membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera zapewniają odpowiednie kontrole ujemne zarówno dla testów transportu pęcherzykowego, jak i ATPazy. Odpowiednie membrany kontrolne wymagane do konkretnego testu można znaleźć na stronach szczegółowych poszczególnych produktów do testów transportu pęcherzykowego lub ATPazy.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)