Przejdź do
SBP3141
TLR4 Blocking Peptide for PRS3141
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.05 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
form
liquid
species reactivity
human
concentration
200 μg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
15 amino acids near the amino terminus of human TLR4.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Other Notes
This peptide blocks the action of antibody PRS3141.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBP3500765PRS3141SAB5700684
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
rabbit
biological source
rabbit
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
200 μg/mL
concentration
200 μg/mL
concentration
-
concentration
0.94 mg/ml
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)